BP458
Pyridoxine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
PN HCl, Pyridoxol hydrochloride
195,00 €
About This Item
195,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pyridoxine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Couleur
white
Pf
214-215 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Clé InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1