BP411
Pizotifen malate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
270,00 €
About This Item
270,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Famille d'API
pizotifen
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c2c(cc1)C(=C4CCN(CC4)C)c3c(cccc3)CC2.OC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H21NS.C4H6O5/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
IWAWCPZVTXCFKD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable