BP314
Sulfamethoxazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-amino-N-(5-méthyl-3-isoxazolyl)benzènesulfonamide
205,00 €
About This Item
205,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfamethoxazole
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2