BP1000
Indapamide impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Chloro-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl]-3-sulphamoylbenzamide, Dehydroindapamide
208,00 €
About This Item
208,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
indapamide
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C(=O)N[n]2c3c(cc2C)cccc3)Cl
InChI
1S/C16H14ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-9H,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
Clé InChI
LWCDXWWLUHMMJI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Lact. - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable