BCR691
Copper alloys (composition alloy)
BCR®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Catégories apparentées
Conditionnement
set with 5 discs
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR691
BCR691
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)