Principaux documents
BCR545
Welding dust loaded on filter [Cr(VI), Cr]
BCR®, certified reference material
1 EA
299,00 €
299,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
299,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
299,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Conditionnement
glass fibre filter, loaded with dust containing about 100 μg Cr (VI
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR545
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable