Principaux documents
BCR481
Industrial soil (PCB′s)
BCR®, certified reference material
25 G
434,00 €
434,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
434,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
434,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR481
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3