Principaux documents
BCR385R
Peanut butter (aflatoxin, low level)
BCR®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit BCR385R n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR385R
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3