BCR310
3-Nitrofluoranthene
BCR®, certified reference material
168,00 €
About This Item
168,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
157-159 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3-c4cccc1c24
InChI
1S/C16H9NO2/c18-17(19)15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9H
Clé InChI
PIHGQKMEAMSUNA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
BCR310
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable