Principaux documents
BCR024B
Titanium (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.4 g)
10 G
245,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
245,00 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
cubes (0.4 g)
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
matrix material
Description générale
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR024B
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable