A7159
Albumine de sérum bovin solution
25% in Tyrode's buffer, aseptically filled
Synonyme(s) :
Albumine solution from bovine serum, Solution de BSA
322,00 €
About This Item
322,00 €
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Essai
23.0-27.0% protein basis (biuret)
Forme
solution
Produit purifié par
heat shock fractionation
Ne contient pas
preservative
stabilizer
Origine
USA origin
Concentration
23.0-27.0% protein (biuret)
25% in Tyrode's buffer
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves