A0496005
Aminoglutethimide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3RS)-3-(3-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, 3-Aminoglutethimide
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aminoglutethimide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)