96844
Boeravinone B
analytical standard
Synonyme(s) :
6,9,11-Trihydroxy-10-methyl-[1]benzopyrano[3,4-b][1]benzopyran-12(6H)-one
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1C2=C(C(O)OC3=C2C=CC=C3)OC4=CC(O)=C(C)C(O)=C41
InChI
1S/C17H12O6/c1-7-9(18)6-11-13(14(7)19)15(20)12-8-4-2-3-5-10(8)23-17(21)16(12)22-11/h2-6,17-19,21H,1H3
Clé InChI
YVVDYYFGAWQOGB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable