95135
cis-11-Hexadecenal
analytical standard
Synonyme(s) :
(Z)-11-HDAL
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.454-1.456
n20/D 1.455 (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
Clé InChI
AMTITFMUKRZZEE-WAYWQWQTSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup