Principaux documents
94265
Supelco
Uranyl ionophore I
Selectophore
Synonyme(s) :
ETH 295, N,N′-Diheptyl-N,N′,6,6-tetramethyl-4,8-dioxaundecanediamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H54N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.73
Beilstein:
2305577
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
CCCCCCCN(C)C(=O)CCOCC(C)(C)COCCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C27H54N2O4/c1-7-9-11-13-15-19-28(5)25(30)17-21-32-23-27(3,4)24-33-22-18-26(31)29(6)20-16-14-12-10-8-2/h7-24H2,1-6H3
Clé InChI
UZKSGXIBTHOXEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Ionophore employed in electrodes for the detn. of uranyl
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
E. Malinowska
Analyst, 115, 1085-1085 (1990)
J. Senkyr et al.
Analytical Chemistry, 51, 786-786 (1979)
P.A. Bertrand et al.
Analytical Chemistry, 55, 364-364 (1983)