940364
GPhos Pd G4 ChemBeads
Synonyme(s) :
Methanesulfonato[Dicyclohexyl[3-(1,1-dimethylethoxy)-6-methoxy-2′,6′-bis(1-methylethyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]phosphine](2′-methylamino-1,1′-biphenyl-2-yl)palladium(II) ChemBeads
About This Item
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
, 4-6 wt. % (loading)
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
COC(C(C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C)=C2[P](C3CCCCC3)([Pd]4(C5=C(C=CC=C5)C6=C(C=CC=C6)[NH]4C)OS(C)(=O)=O)C7CCCCC7)=CC=C2OC(C)(C)C
InChI
InChI=1S/C35H53O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-24(2)28-20-15-21-29(25(3)4)32(28)33-30(36-8)22-23-31(37-35(5,6)7)34(33)38(26-16-11-9-12-17-26)27-18-13-10-14-19-27;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h15,20-27H,9-14,16-19H2,1-8H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clé InChI
LJIBRSQNADCZDI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
For general uses, product is also available in powdered form 920479
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3