939021
Sodium carbonate ChemBeads
Synonyme(s) :
Soda ash ChemBeads, Calcined soda ChemBeads, Carbonic acid disodium salt ChemBeads
70,20 €
About This Item
70,20 €
Produits recommandés
Description
Inorganic salt
Niveau de qualité
Forme
solid
Composition
, 14-16 wt. % (loading of base)
Pertinence de la réaction
core: sodium
Chaîne SMILES
O=COO[Na].[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable