93856
3-Octanol
analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl pentyl carbinol
57,60 €
About This Item
57,60 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
~4.5 (vs air)
Pression de vapeur
~1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426-1.428
pb
174-176 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
154.4 °F
Point d'éclair (°C)
68 °C