Principaux documents
93383
Supelco
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9F15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.09
Beilstein:
371291
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.0% (NMR)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.312
Densité
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)F
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Chemical mass marker for negative ion chemical ionization mass spectrometry
D.V. Bowen et al.
Analytical Chemistry, 47, 2289-2289 (1975)