93303
Tris(2-aminoethyl)amine
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 20 °C)
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
pb
114 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
Clé InChI
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N