Principaux documents
92822
Sigma-Aldrich
Acide picrylsulfonique solution
1 M in H2O
Synonyme(s) :
Acide 2,4,6-trinitrobenzènesulfonique solution, TNBS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3N3O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.17
Beilstein:
572358
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 M in H2O
Densité
1.14 g/mL at 20 °C
ε (coefficient d'extinction)
≤0.85 at 340 nm
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O9S/c10-7(11)3-1-4(8(12)13)6(19(16,17)18)5(2-3)9(14)15/h1-2H,(H,16,17,18)
Clé InChI
NHJVRSWLHSJWIN-UHFFFAOYSA-N
Application
L′acide picrylsulfonique (solution d′acide 2,4,6-trinitrobenzènesulfonique, TNBS) peut être utilisé dans les études sur les mécanismes de la régulation du pH intracellulaire. Le TNBS est utilisé pour induire la maladie inflammatoire chronique de l′intestin (MICI)/l′inflammation du côlon pour les études sur leurs mécanisme et traitement.
Réactif de modification hydrophile. Les dérivés contenant des composés amino peuvent être régénérés avec de l′hydrazine.
Attention
Ce produit se décompose lorsqu′il est entreposé à des températures ≥ 0 °C et forme un précipité (acide picrique)
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ana Beatriz Albino de Almeida et al.
Journal of ethnopharmacology, 146(1), 300-310 (2013-01-15)
In Brazilian traditional medicine, Arctium lappa (Asteraceae), has been reported to relieve gastrointestinal symptoms. In the present study, we investigated the effects of the lactone sesquiterpene onopordopicrin enriched fraction (ONP fraction) from Arctium lappa in an experimental colitis model induced
Joel Castro et al.
Gastroenterology, 145(6), 1334-1346 (2013-08-21)
Linaclotide is a minimally absorbed agonist of guanylate cyclase-C (GUCY2C or GC-C) that reduces symptoms associated with irritable bowel syndrome with constipation (IBS-C). Little is known about the mechanism by which linaclotide reduces abdominal pain in patients with IBS-C. We
Øystein Brenna et al.
PloS one, 8(1), e54543-e54543 (2013-02-06)
Rectal instillation of trinitrobenzene sulphonic acid (TNBS) in ethanol is an established model for inflammatory bowel disease (IBD). We aimed to 1) set up a TNBS-colitis protocol resulting in an endoscopic and histologic picture resembling IBD, 2) study the correlation
Carla Petrella et al.
Pharmacological research, 70(1), 72-79 (2013-01-29)
Nociceptin/orphanin FQ (N/OFQ) and nociceptin orphanin peptide (NOP) receptors represent an endogenous system modulating gastrointestinal functions and inflammation. We investigated the peripheral effect of N/OFQ and of UFP-101, the NOP antagonist, in a model of colitis induced by TNBS (2,4,6
Weicheng Liu et al.
The Journal of clinical investigation, 123(9), 3983-3996 (2013-08-16)
The inhibitory effects of vitamin D on colitis have been previously documented. Global vitamin D receptor (VDR) deletion exaggerates colitis, but the relative anticolitic contribution of epithelial and nonepithelial VDR signaling is unknown. Here, we showed that colonic epithelial VDR
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf