Documents
92784
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Pentyn-1-yltrimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.30
Numéro Beilstein :
1744218
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.427
Point d'ébullition
135 °C (lit.)
Densité
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Versatile derivative of 1-pentyne; SnCl4 and ZnCl2 catalyzed coupling with acetals; Reaction with allyl-zinc compounds to cyclopentenes
M. Hayashi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1975-1975 (1987)
J. van der Louw et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2889-2889 (1987)