Principaux documents
92642
Supelco
Lewatit® Sybron Ionac® SR-7
15-50 μm particle size
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
beads
Niveau de qualité
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~60% loss on drying
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
15-50 μm
Technique de séparation
reversed phase
Caractéristiques et avantages
very high selectivity for nitrate ions; selective removal of nitrates
Informations légales
Ionac is a registered trademark of Sybron Chemical Holdings Inc.
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable