91834
BDE No 47
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2′,4,4′-TetraBDE, 2,2′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether, PBDE 47
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Format
neat
InChI
1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
Clé InChI
XYBSIYMGXVUVGY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)