91822
5-Pentadecylresorcinol
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3-Dihydroxy-5-pentadecylbenzene, 5-Pentadecyl-1,3-benzenediol
538,00 €
About This Item
538,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C21H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-16-20(22)18-21(23)17-19/h16-18,22-23H,2-15H2,1H3
Clé InChI
KVVSCMOUFCNCGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Goji berries using ultra-high-pressure liquid chromatography coupled with quadrupole-time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-ESI-QTOF-MS).[3]
- Mango (Mangifera indica L.) peels using high-performance liquid chromatography/atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry (HPLC/APCI-MS).[4]
Conditionnement
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable