Principaux documents
916242
Sigma-Aldrich
Chiralyst Ru803
Umicore
Synonyme(s) :
(S-MeOBIPHEP)Ru(OAc)2, Diacetato[(S)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl]ruthenium(II), Ru[(S)-MeO-BIPHEP](OAc)2
1 G
361,00 €
361,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
361,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H38O6P2Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
801.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
361,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
149-154 °C
Application
Chiralyst Ru803 is a homogeneous catalyst useful for asymmetric hydrogenation and transfer hydrogenation.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Stockage et stabilité
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable