Principaux documents
91556
Supelco
3-Benzylidenecamphor
analytical standard
Synonyme(s) :
1,7,7-Trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 3-BC, 3-Benzylidene-1,7,7-trimethyl-norbornan-2-one, 3-Benzylidene-2-bornanone
25 MG
86,30 €
86,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
86,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.34
Beilstein:
1967440
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
86,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@]1(C/2=O)CC[C@@H](C1(C)C)C2=C\C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H20O/c1-16(2)14-9-10-17(16,3)15(18)13(14)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,14H,9-10H2,1-3H3/b13-11-
Clé InChI
OIQXFRANQVWXJF-QBFSEMIESA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Elissa O'Malley et al.
The Science of the total environment, 754, 142373-142373 (2020-12-02)
UV filters present in sunscreen and other cosmetics are directly released into the environment during aquatic recreational activities. The extent to which the wide range of UV filters pose a risk to the environment remains unclear. This study investigated the
Rory Verhagen et al.
Chemosphere, 223, 731-737 (2019-02-27)
In recent years, organic ultraviolet filters (UVFs) received considerable attention as a group of emerging contaminants, including in Australia where the use of UVFs is particularly relevant. Passive sampling using polymers has become widely used for routine monitoring of chemicals
Adela Jing Li et al.
Journal of hazardous materials, 337, 115-125 (2017-05-17)
Ethyl-4-aminobenzoate (Et-PABA) is currently used as a substitute for 4-aminobenzoate (PABA) in sunscreens and anesthetic ointments. Despite its widespread use and hydrophilicity, Et-PABA has never been found in environmental waters. This study, probed the occurrence of Et-PABA in both seawater
Hanne Frederiksen et al.
International journal of hygiene and environmental health, 220(2 Pt A), 244-253 (2016-09-18)
Experimental studies indicate that some chemicals with UV blocking properties (known as UV filters) can act as endocrine disruptors. UV filters are used in sunscreens and other cosmetic- and personal care products, as well as in other consumer products such