Principaux documents
91423
Supelco
N1,N12-Diacetylspermine hydrochloride
analytical standard
Synonyme(s) :
N,N′-[1,4-Butanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis[acetamide] hydrochloride, DAS, N1,N12-Bis(acetyl)spermine hydrochloride
100 MG
474,00 €
474,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
474,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H30N4O2 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.41 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
474,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N(CCCNC(=O)C)CCCCNCCCNC(=O)C
InChI
1S/C14H30N4O2/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
NPDTUDWGJMBVEP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable