Principaux documents
91277
Supelco
1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)-2-propanol
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Guaifenesin impurity D (PhEur), 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol, NSC 142122
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.34
Beilstein:
2003232
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(COC1=C(OC)C=CC=C1)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C17H20O5/c1-19-14-7-3-5-9-16(14)21-11-13(18)12-22-17-10-6-4-8-15(17)20-2/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
SSNCGCIXFDVLFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable