90969
Acide ricinoléique
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide (R)-12-hydroxy-cis-9-octadécènoïque, Acide 12-hydroxyoléique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Activité optique
[α]/D 6.5±1.5°, c = 2 in acetone
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.469-1.473
Densité
0.940 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h9,12,17,19H,2-8,10-11,13-16H2,1H3,(H,20,21)/b12-9-/t17-/m1/s1
Clé InChI
WBHHMMIMDMUBKC-QJWNTBNXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
435.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
224 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?