Principaux documents
90867
Supelco
(−)-Methyl L-lactate
analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl (S)-(−)-lactate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.10
Beilstein:
1720587
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.5% (GC)
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥97.0%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413-1.415
pb
144-145 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup