Principaux documents
90865
Supelco
3-Iodo-2-propynyl N-butylcarbamate
analytical standard
100 MG
77,60 €
77,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
77,60 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3NHCO2CH2C≡Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
77,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Pf
64-68 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCNC(=O)OCC#CI
InChI
1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
WYVVKGNFXHOCQV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jani Mikael Pelto et al.
Journal of microencapsulation, 31(5), 415-421 (2014-05-28)
Polystyrene (PS, 1), polycaprolactone homopolymers (PCL, 2) and 3-Iodo-2-propynyl n-butylcarbamate (IPBC, 3) were physically mixed in dichloromethane (DCM) and processed into solid microspheres by using emulsion solvent evaporation method. Five different compositions with varying PS/PCL ratio were tested. The phase