Principaux documents
89793
Supelco
Fluoranthene
analytical standard
Synonyme(s) :
Benzo[j,k]fluorène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Beilstein:
1907918
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
384 °C (lit.)
Pf
105-110 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Clé InChI
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
388.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
198.0 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :