89762
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
≥98.0% (T), ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.9 (vs air)
Essai
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
8-12% water
Pf
100-104 °C
103-106 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves