Principaux documents
89166
Millipore
Legionella Supplement (Twin Pack)
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Legionella BCYE Growth Supplement
1 KIT
99,50 €
99,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KIT
99,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
99,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Legionella spp.
Description générale
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Part A:
L-Cysteine hydrochloride 200.00 mg
Distilled water 5.00 ml
Part B:
Ferric pyrophosphate, soluble 125.00 mg
Distilled water 5.00 ml
One package contains 5 vials Part A and 5 vials Part B.
Application
An enrichment supplement recommended for enhanced growth of Legionella species
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable