88486
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
analytical standard, size: 3 μm
Synonyme(s) :
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
particles
Concentration
2.5% (solids)
Couverture de surface
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
Taille des particules
3 μm std dev <0.2 μm, coeff var <3%
Fluorescence
λex 490 nm; λem 525
Format
neat
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves