Principaux documents
88335
Supelco
N-(Dimethylthexylsilyl)-dimethylamin
Selectophore, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylthexyldimethylsilylamine, N-(Thexyldimethylsilyl)dimethylamine, N-[(2,3-Dimethyl-2-butyl)dimethylsilyl]dimethylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H25NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
Gamme de produits
Selectophore
Essai
≥99.0% (T)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Autres remarques
Silanizing agent for glass, used e.g. for micro-electrodes
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
K. Szabo et al.
Helvetica Chimica Acta, 67, 2128-2128 (1984)