Documents
87390
Sigma-Aldrich
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)tetrahydropyran
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
‘T-Solvent’
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro Beilstein :
109779
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.465
Point d'ébullition
235-238 °C
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
Clé InChI
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
Application
solvent for LiAH4-reduction
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)