Key Documents
87371
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurane
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), contains ~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro Beilstein :
102391
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Qualité
absolute
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Pureté
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Contient
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Impuretés
≤0.005% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Olav Schiemann et al.
Nature protocols, 2(4), 904-923 (2007-04-21)
In this protocol, we describe the facile synthesis of the nitroxide spin-label 2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolin-1-oxyl-3-acetylene (TPA) and then its coupling to DNA/RNA through Sonogashira cross-coupling during automated solid-phase synthesis. Subsequently, we explain how to perform distance measurements between two such spin-labels on
Synthetic routes to tetrahydrofuran, tetrahydropyran, and spiroketal units of polyether antibiotics and a survey of spiroketals of other natural products.
Boivin TLB.
Tetrahedron, 43(15), 3309-3362 (1987)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 883-883 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 152-152 (1994)
Polyhedral clathrate hydrates. X. Structure of the double hydrate of tetrahydrofuran and hydrogen sulfide.
Mak TCW, et al.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2732-2737 (1965)