Principaux documents
87309
Sigma-Aldrich
Tetrahexylammonium nitrate
puriss., ≥99.0% (NT)
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)5]4N(NO3)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (NT)
Pf
62-65 °C
Chaîne SMILES 
[O-]N(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Application
Ionic liquid at ambient temperature