Principaux documents
87254
Supelco
Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate
Selectophore, ≥98.0%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)4P(BF4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Beilstein:
3730026
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Selectophore
Essai
≥98.0% (T)
≥98.0%
Pf
300-302 °C
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
Autres remarques
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T. Morimoto et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)