Key Documents
86191
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine Q 5-acid fluoride
for fluorescence, ≥97.0% (UV)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H25FN2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
for fluorescence
Pureté
≥97.0% (UV)
Adéquation
in accordance for fluorescence
Chaîne SMILES 
CN1CCCc2c3OC4=C5CCC[N+](C)=C5C=CC4=C(c3ccc12)c6ccc(cc6S([O-])(=O)=O)S(F)(=O)=O