84480
Sanguinarine chloride
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (HPLC)
Solubilité
methanol: 20 mg/mL, clear, orange
Chaîne SMILES
[Cl-].C[n+]1cc2c3OCOc3ccc2c4ccc5cc6OCOc6cc5c14
InChI
1S/C20H14NO4.ClH/c1-21-8-15-12(4-5-16-20(15)25-10-22-16)13-3-2-11-6-17-18(24-9-23-17)7-14(11)19(13)21;/h2-8H,9-10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GIZKAXHWLRYMLE-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable