83382
Mercury(II) oxide
puriss. p.a., ACS reagent, yellow, ≥99.0% (KT)
Synonyme(s) :
Mercuric oxide
About This Item
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (KT)
Impuretés
≤0.005% total nitrogen (N)
Résidus de calcination (après réduction)
≤0.05%
Pf
500 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
Clé InChI
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges