Principaux documents
83071
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride
technical, ≥85% (AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9ClN2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.11
Beilstein:
3786515
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥85% (AT)
Pf
166-170 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].Cl[H].c1cc[n+](cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N2.2ClH/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10;;/h1-9H;2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
QZOFFMRDIRXGKJ-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges