Principaux documents
82791
Sigma-Aldrich
Pyridinium tribromide
technical, ≥90% (RT)
Synonyme(s) :
Pyridine hydrobromide perbromide, Pyridine perbromide hydrobromide, Pyridinium bromide perbromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N·HBr·Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.82
Beilstein:
3690144
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical
Essai
≥90% (RT)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Br-]Br.C1=C[NH+]=CC=C1
InChI
1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
Clé InChI
NSBNSZAXNUGWDJ-UHFFFAOYSA-O
Autres remarques
Convenient and easy to measure brominating agent[1]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
W.P. Reeves et al.
Synthetic Communications, 23, 855-855 (1993)