Principaux documents
82570
Sigma-Aldrich
(+)-Pulegone
purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Beilstein:
2040703
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +23±1.5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.487
pb
223-224 °C (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Autres remarques
Chiral building block Synthesis of (-)-8-phenylmenthol
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
T. Zair et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2686-2686 (1993)
O. Ort
Organic Syntheses, 65, 203-203 (1987)
J.D. White et al.
Tetrahedron Letters, 28, 3061-3061 (1987)
M. Alami et al.
Organic Syntheses, 72, 135-135 (1995)