82400
Ethylene glycol monopropyl ether
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
Point d'ébullition
150-153 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup