Key Documents
81454
Supelco
1,4-Polyisoprene
for GPC, standard, 300,000
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
for GPC
standard
CofA (certificat d'analyse)
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
Poids mol.
Mn ~287000
Mp ~293000
Mw ~293000
Contient
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Mw/Mn
~1.02