Merck
80901
Lead (impurities)
manufactured by MBH Analytical Ltd (83X PR8)
Synonyme(s) :
Lead
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
disks
grade
analytical standard
resistivity
20.65 μΩ-cm
technique(s)
XRF: suitable
diam. × H
40 mm × 15 mm , dimensions are approximate
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Values of analytes vary lot to lot.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available